Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CL-K1 / COLEC11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CL-K1 / COLEC11, was expressed in the hosts and tags indicated.
910.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001242911.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 78989 |
Nombre | CL-K1 / COLEC11 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942898
|
enQuireBio™
QP10143-MA-20UG |
20 μg |
910.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932898
|
enQuireBio™
QP10143-MA-100UG |
100 μg |
2550.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952898
|
enQuireBio™
QP10143-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001242911.1 | |
CL-K1 / COLEC11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
78989 | |
Research Use Only | |
COLEC11 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
QPAGDDACSV QILVPGLKGD AGEKGDKGAP GRPGRVGPTG EKGDMGDKGQ KGSVGRHGKI GPIGSKGEKG DSGDIGPPGP NGEPGLPCEC SQLRKAIGEM DNQVSQLTSE LKFIKNAVAG VRETESKIYL LVKEEKRYAD AQLSCQGRGG TLSMPKDEAA NGLMAAYLAQ AGLARVFIGI NDLEKEGAFV YSDHSPMRTF NKWRSGEPNN AYDEEDCVEM VASGGWNDVA CHTTMYFMCE FDKENM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |