Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CL-K1 / COLEC11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CL-K1 / COLEC11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10143-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952898
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001242911.1
CL-K1 / COLEC11 Protein
Research Use Only
COLEC11
Recombinant Protein
Mammal
QPAGDDACSV QILVPGLKGD AGEKGDKGAP GRPGRVGPTG EKGDMGDKGQ KGSVGRHGKI GPIGSKGEKG DSGDIGPPGP NGEPGLPCEC SQLRKAIGEM DNQVSQLTSE LKFIKNAVAG VRETESKIYL LVKEEKRYAD AQLSCQGRGG TLSMPKDEAA NGLMAAYLAQ AGLARVFIGI NDLEKEGAFV YSDHSPMRTF NKWRSGEPNN AYDEEDCVEM VASGGWNDVA CHTTMYFMCE FDKENM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
78989
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol