Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 126 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrosomal protein of 126 kDa, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065853.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57562 |
Nombre | Centrosomal protein of 126 kDa Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_065853.3 | |
Centrosomal protein of 126 kDa Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57562 | |
Research Use Only | |
KIAA1377 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
HKKMKYNIHE RNGVRFLKSI LKKESKYEHG YLKALIINQS FKFGNQKAAA IRDSIELTKE KGAEIPKTIK KLRWFDETSN IENNAENSHS LKNKTGTTQQ HSQQFHIQSG AG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |