Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 126 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrosomal protein of 126 kDa, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8097-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_065853.3
Centrosomal protein of 126 kDa Protein
Research Use Only
KIAA1377
Recombinant Protein
Yeast
HKKMKYNIHE RNGVRFLKSI LKKESKYEHG YLKALIINQS FKFGNQKAAA IRDSIELTKE KGAEIPKTIK KLRWFDETSN IENNAENSHS LKNKTGTTQQ HSQQFHIQSG AG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57562
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol