Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centromere protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centromere protein H, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_075060.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64946 |
Nombre | Centromere protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987979
|
enQuireBio™
QP5818-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997979
|
enQuireBio™
QP5818-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937989
|
enQuireBio™
QP5818-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_075060.1 | |
Centromere protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64946 | |
Research Use Only | |
CENPH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEQPQMQDA DEPADSGGEG RAGGPPQVAG AQAACSEDRM TLLLRLRAQT KQQLLEYKSM VDASEEKTPE QIMQEKQIEA KIEDLENEIE EVKVAFEIKK LALDRMRLST ALKKNLEKIS RQSSVLMDNM KHLLELNKLI MKSQQESWDL EEKLLDIRKK RLQLKQASES KLLEIQTEKN KQKIDLDSME NSERIKIIRQ NLQMEIKITT VIQHVFQNLI LGSKVNWAED PALKEIVLQL EKNVDMM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |