Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centromere protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centromere protein H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5818-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927989
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_075060.1
Centromere protein 1
Research Use Only
CENPH
Recombinant Protein
E. coli
MEEQPQMQDA DEPADSGGEG RAGGPPQVAG AQAACSEDRM TLLLRLRAQT KQQLLEYKSM VDASEEKTPE QIMQEKQIEA KIEDLENEIE EVKVAFEIKK LALDRMRLST ALKKNLEKIS RQSSVLMDNM KHLLELNKLI MKSQQESWDL EEKLLDIRKK RLQLKQASES KLLEIQTEKN KQKIDLDSME NSERIKIIRQ NLQMEIKITT VIQHVFQNLI LGSKVNWAED PALKEIVLQL EKNVDMM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64946
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol