missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD300C Protein

A cDNA sequence encoding the CD300C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11325-HIS-50ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15996858

  • 1815.00€ / 50 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

10871
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGYFPLSH PMTVAGPVGG SLSVQCRYEK EHRTLNKFWC RPPQILRCDK IVETKGSAGK RNGRVSIRDS PANLSFTVTL ENLTEEDAGT YWCGVDTPWL RDFHDPIVEV EVSVFPAGTT TASSPQSSMG TSGPPTKLPV HTWPSVTRKD SPEPSPHPGSLFSNVR
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
CD300C Protein
Research Use Only
CD300C
Human
His
CD300C protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CD300C Protein > 50μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado