Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD106 / VCAM1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD106 / VCAM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001069.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7412 |
Nombre | CD106 / VCAM1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096470
|
enQuireBio™
QP6877-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16016480
|
enQuireBio™
QP6877-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16006480
|
enQuireBio™
QP6877-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026480
|
enQuireBio™
QP6877-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036480
|
enQuireBio™
QP6877-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046480
|
enQuireBio™
QP6877-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001069.1 | |
CD106 / VCAM1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7412 | |
Research Use Only | |
VCAM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FKIETTPESR YLAQIGDSVS LTCSTTGCES PFFSWRTQID SPLNGKVTNE GTTSTLTMNP VSFGNEHSYL CTATCESRKL EKGIQVEIYS FPKDPEIHLS GPLEAGKPIT VKCSVADVYP FDRLEIDLLK GDHLMKSQEF LEDADRKSLE TKSLEVTFTP VIEDIGKVLV CRAKLHIDEM DSVPTVRQAV KELQVYISPK NTVISVNPST KLQEGGSVTM TCSSEGLPAP EIFWSKKLDN GNLQHLSGNA TLTLIAMRME DSGIYVCEGV NLIGKNRKEV ELIVQEKPFT VEISPGPRIA AQIGDSVMLT CSVMGCESPS FSWRTQIDSP LSGKVRSEGT NSTLTLSPVS FENEHSYLCT VTCGHKKLEK GIQVELYSFP RDPEIEMSGG LVNGSSVTVS CKVPSVYPLD RLEIELLKGE TILENIEFLE DTDMKSLENK SLEMTFIPTI EDTGKALVCQ AKLHIDDMEF EPKQRQSTQT LYVNVAPRDT TVLVSPSSIL EEGSSVNMTC LSQGFPAPKI LWSRQLPNGE LQPLSENATL TLISTKMEDS GVYLCEGINQ AGRSRKEVEL IIQVTPKDIK LTAFPSESVK EGDTVIISCT CGNVPETWII LKKKAETGDT VLKSIDGAYT IRKAQLKDAG VYECESKNKV GSQLRSLTLD VQGRENNKDY FSPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |