Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD106 / VCAM1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD106 / VCAM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6877-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036480
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001069.1
CD106 / VCAM1 Protein
Research Use Only
VCAM1
Recombinant Protein
E. coli
FKIETTPESR YLAQIGDSVS LTCSTTGCES PFFSWRTQID SPLNGKVTNE GTTSTLTMNP VSFGNEHSYL CTATCESRKL EKGIQVEIYS FPKDPEIHLS GPLEAGKPIT VKCSVADVYP FDRLEIDLLK GDHLMKSQEF LEDADRKSLE TKSLEVTFTP VIEDIGKVLV CRAKLHIDEM DSVPTVRQAV KELQVYISPK NTVISVNPST KLQEGGSVTM TCSSEGLPAP EIFWSKKLDN GNLQHLSGNA TLTLIAMRME DSGIYVCEGV NLIGKNRKEV ELIVQEKPFT VEISPGPRIA AQIGDSVMLT CSVMGCESPS FSWRTQIDSP LSGKVRSEGT NSTLTLSPVS FENEHSYLCT VTCGHKKLEK GIQVELYSFP RDPEIEMSGG LVNGSSVTVS CKVPSVYPLD RLEIELLKGE TILENIEFLE DTDMKSLENK SLEMTFIPTI EDTGKALVCQ AKLHIDDMEF EPKQRQSTQT LYVNVAPRDT TVLVSPSSIL EEGSSVNMTC LSQGFPAPKI LWSRQLPNGE LQPLSENATL TLISTKMEDS GVYLCEGINQ AGRSRKEVEL IIQVTPKDIK LTAFPSESVK EGDTVIISCT CGNVPETWII LKKKAETGDT VLKSIDGAYT IRKAQLKDAG VYECESKNKV GSQLRSLTLD VQGRENNKDY FSPE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7412
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol