missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein Código de producto.: 15963138

enQuireBio™ Recombinant Human CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein

Código de producto. 15963138
250 μg, 250 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15963138

Marca: enQuireBio™ QP10224ec250ug

Cantidad Precio
1 1970.00€ / 250 microgramos
3 1839.59€ / 250 microgramos

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas

Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human CCL2 / MCP-1 / MCP1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_002973.1
ID de gen (Entrez) 6347
Nombre CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CCL2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia QPDAINAPVT CCYNFTNRKI SVQRLASYRR ITSSKCPKEA VIFKTIVAKE ICADPKQKWV QDSMDHLDKQ TQTPKT
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado