missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL14 / HCC-1 / HCC-3 Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL14 / HCC-1 / HCC-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_116738.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6358 |
Nombre | CCL14 / HCC-1 / HCC-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943068
|
enQuireBio™
QP10199-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923068
|
enQuireBio™
QP10199-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913068
|
enQuireBio™
QP10199-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933068
|
enQuireBio™
QP10199-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_116738.1 | |
CCL14 / HCC-1 / HCC-3 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TESSSRGPYH PSECCFTYTT YKIPRQRIMD YYETNSQCSK PGIVFITKRG HSVCTNPSDK WVQDYIKDMK EN | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
6358 | |
Research Use Only | |
CCL14 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration of 5.0-20 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |