Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase II subunit beta Protein Código de producto.: 16074321
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase II subunit beta Protein
Código de producto. 16074321
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16074321
Marca: enQuireBio™ QP8381ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase II subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Casein kinase II subunit beta Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CSNK2B
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SSSEEVSWIS WFCGLRGNEF FCEVDEDYIQ DKFNLTGLNE QVPHYRQALD MILDLEPDEE LEDNPNQSDL IEQAAEMLYG LIHARYILTN RGIAQMLEKY QQGDFGYCPR VYCENQPMLP IGLSDIPGEA MVKLYCPKCM DVYTPKSSRH HHTDGAYFGT GFPHMLFMVH PEYRPKRPAN QFVPRLYGFK IHPMAYQLQL QAASNFKSPV KTIR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase II subunit beta Protein >