Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform epsilon Protein
Código de producto. p-7155037
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16024211
Marca: enQuireBio™ QP8358ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001276841.1
ID de gen (Entrez) 102800317
Nombre Casein kinase I isoform epsilon Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CSNK1E
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SGSFGDIYLG ANIASGEEVA IKLECVKTKH PQLHIESKFY KMMQGGVGIP SIKWCGAEGD YNVMVMELLG PSLEDLFNFC SRKFSLKTVL LLADQMISRI EYIHSKNFIH RDVKPDNFLM GLGKKGNLVY IIDFGLAKKY RDARTHQHIP YRENKNLTGT ARYASINTHL GIEQSRRDDL ESLGYVLMYF NLGSLPWQGL KAATKRQKYE RISEK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.