Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calponin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calponin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001272984.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1266 |
Nombre | Calponin-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15968209
|
enQuireBio™
QP5849-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988209
|
enQuireBio™
QP5849-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978209
|
enQuireBio™
QP5849-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998209
|
enQuireBio™
QP5849-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908219
|
enQuireBio™
QP5849-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918219
|
enQuireBio™
QP5849-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001272984.1 | |
Calponin-3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1266 | |
Research Use Only | |
CNN3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
THFNKGPSYG LSAEVKNKIA SKYDHQAEED LRNWIEEVTG MSIGPNFQLG LKDGIILCEL INKLQPGSVK KVNESSLNWP QLENIGNFIK AIQAYGMKPH DIFEANDLFE NGNMTQVQTT LVALAGLAKT KGFHTTIDIG VKYAEKQTRR FDEGKLKAGQ SVIGLQMGTN KCASQAGMTA YGTRRHLYDP KMQTDKPFDQ TTISLQMGTN KGASQAGMLA PGTRRDIYDQ KLTLQPVDNS TISLQMGTNK VASQKGMSVY GLGRQVYDPK YCAAPTEPVI HNGSQGTGTN GSEISDSDYQ AEYPDEYHGE YQDDYPRDYQ YSDQGIDY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |