missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALN1 Protein
A cDNA sequence encoding the CALN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1735.00€
Especificaciones
Nombre | CALN1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996648
|
enQuireBio™
QP11263-1ug |
1 μg |
143.00€
1 microgramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15916658
|
enQuireBio™
QP11263-5ug |
5 μg |
222.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15906658
|
enQuireBio™
QP11263-50ug |
50 μg |
1735.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CALN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CALN1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT, 50mM NaCl and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPFHHVTAGL LYKGNYLNRS LSAGSDSEQL ANISVEELDE IREAFRVLDR DGNGFISKQE LGMAMRSLGY MPSEVELAII MQRLDMDGDG QVDFDEFMTI LGPKLVSSEG RDGFLGNTID SIFWQFDMQR ITLEELKHIL YHAFRDHLTM KDIENIIINE EESLNETSGN CQTEFEGVHS QKQNRQTCVR KS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CALN1 Protein