Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) c-MPL / CD110 / TPOR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6376-ye-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_005364.1 | |
c-MPL / CD110 / TPOR Protein | |
Research Use Only | |
MPL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QDVSLLASDS EPLKCFSRTF EDLTCFWDEE EAAPSGTYQL LYAYPREKPR ACPLSSQSMP HFGTRYVCQF PDQEEVRLFF PLHLWVKNVF LNQTRTQRVL FVDSVGLPAP PSIIKAMGGS QPGELQISWE EPAPEISDFL RYELRYGPRD PKNSTGPTVI QLIATETCCP ALQRPHSASA LDQSPCAQPT MPWQDGPKQT SPSREASALT AEGGSCLISG LQPGNSYWLQ LRSEPDGISL GGSWGSWSLP VTVDLPGDAV ALGLQCFTLD LKNVTCQWQQ QDHASSQGFF YHSRARCCPR DRYPIWENCE EEEKTNPGLQ TPQFSRCHFK SRNDSIIHIL VEVTTAPGTV HSYLGSPFWI HQAVRLPTPN LHWREISSGH LELEWQHPSS WAAQETCYQL RYTGEGHQDW KVLEPPLGAR GGTLELRPRS RYRLQLRARL NGPTYQGPWS SWSDPTRVET ATETAW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
4352 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein > 200μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido