Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000052.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 695 |
Nombre | Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097451
|
enQuireBio™
QP9013-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007461
|
enQuireBio™
QP9013-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000052.1 | |
Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
695 | |
Research Use Only | |
Btk | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AAVILESIFL KRSQQKKKTS PLNFKKRLFL LTVHKLSYYE YDFERGRRGS KKGSIDVEKI TCVETVVPEK NPPPERQIPR RGEESSEMEQ ISIIERFPYP FQVVYDEGPL YVFSPTEELR KRWIHQLKNV IRYNSDLVQK YHPCFWIDGQ YLCCSQTAKN AMGCQILENR NGSLKPGSSH RKTKKPLPPT PEEDQILKKP LPPEPAAAPV STSELKKVVA LYDYMPMNAN DLQLRKGDEY FILEESNLPW WRARDKNGQE GYIPSNYVTE AEDSIEMYEW YSKHMTRSQA EQLLKQEGKE GGFIVRDSSK AGKYTVSVFA KSTGDPQGVI RHYVVCSTPQ SQYYLAEKHL FSTIPELINY HQHNSAGLIS RLKYPVSQQN KNAPSTAGLG YGSWEIDPKD LTFLKELGTG QFGVVKYGKW RGQYDVAIKM IKEGSMSEDE FIEEAKVMMN LSHEKLVQLY GVCTKQRPIF IITEYMANGC LLNYLREMRH RFQTQQLLEM CKDVCEAMEY LESKQFLHRD LAARNCLVND QGVVKVSDFG LSRYVLDDEY TSSVGSKFPV RWSPPEVLMY SKFSSKSDIW AFGVLMWEIY SLGKMPYERF TNSETAEHIA QGLRLYRPHL ASEKVYTIMY SCWHEKADER PTFKILLSNI LDVMDEES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |