Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9013-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000052.1
Bruton Tyrosine Kinase / BTK Kinase Protein
Research Use Only
Btk
Recombinant Protein
Yeast
AAVILESIFL KRSQQKKKTS PLNFKKRLFL LTVHKLSYYE YDFERGRRGS KKGSIDVEKI TCVETVVPEK NPPPERQIPR RGEESSEMEQ ISIIERFPYP FQVVYDEGPL YVFSPTEELR KRWIHQLKNV IRYNSDLVQK YHPCFWIDGQ YLCCSQTAKN AMGCQILENR NGSLKPGSSH RKTKKPLPPT PEEDQILKKP LPPEPAAAPV STSELKKVVA LYDYMPMNAN DLQLRKGDEY FILEESNLPW WRARDKNGQE GYIPSNYVTE AEDSIEMYEW YSKHMTRSQA EQLLKQEGKE GGFIVRDSSK AGKYTVSVFA KSTGDPQGVI RHYVVCSTPQ SQYYLAEKHL FSTIPELINY HQHNSAGLIS RLKYPVSQQN KNAPSTAGLG YGSWEIDPKD LTFLKELGTG QFGVVKYGKW RGQYDVAIKM IKEGSMSEDE FIEEAKVMMN LSHEKLVQLY GVCTKQRPIF IITEYMANGC LLNYLREMRH RFQTQQLLEM CKDVCEAMEY LESKQFLHRD LAARNCLVND QGVVKVSDFG LSRYVLDDEY TSSVGSKFPV RWSPPEVLMY SKFSSKSDIW AFGVLMWEIY SLGKMPYERF TNSETAEHIA QGLRLYRPHL ASEKVYTIMY SCWHEKADER PTFKILLSNI LDVMDEES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
695
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol