missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein Código de producto.: 15915959

enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein

Código de producto. p-7152071
5 μg, 5 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15915959

Marca: enQuireBio™ QP53515ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_002497.2
ID de gen (Entrez) 4803
Nombre beta-NGF / Beta-NGF Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen NGF
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSSSHPIFHR GEFSVCDSVS VWVGDKTTAT DIKGKEVMVL GEVNINNSVF KQYFFETKCR DPNPVDSGCR GIDSKHWNSY CTTTHTFVKA LTMDGKQAAW RFIRIDTACV CVLSRKAVRR A
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado