missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_002497.2 |
ID de gen (Entrez) | 4803 |
Nombre | beta-NGF / Beta-NGF Protein |
Cantidad | 1 mg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | NGF |
Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido