Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-1,4-galactosyltransferase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001186802.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8703 |
Nombre | Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16014061
|
enQuireBio™
QP8332-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034061
|
enQuireBio™
QP8332-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16024061
|
enQuireBio™
QP8332-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044061
|
enQuireBio™
QP8332-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054061
|
enQuireBio™
QP8332-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064061
|
enQuireBio™
QP8332-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001186802.1 | |
Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8703 | |
Research Use Only | |
B4GALT3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSALFGRDQG PTFDYSHPRD VYSNLSHLPG APGGPPAPQG LPYCPERSPL LVGPVSVSFS PVPSLAEIVE RNPRVEPGGR YRPAGCEPRS RTAIIVPHRA REHHLRLLLY HLHPFLQRQQ LAYGIYVIHQ AGNGTFNRAK LLNVGVREAL RDEEWDCLFL HDVDLLPEND HNLYVCDPRG PRHVAVAMNK FGYSLPYPQY FGGVSALTPD QYLKMNGFPN EYWGWGGEDD DIATRVRLAG MKISRPPTSV GHYKMVKHRG DKGNEENPHR FDLLVRTQNS WTQDGMNSLT YQLLARELGP LYTNITADIG TDPRGPRAPS GPRYPPGSSQ AFRQEMLQRR PPARPGPLST ANHTALRGSH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |