Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein
Código de producto. 16064061
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16064061 50 μg 50 microgramos
16024061 10 μg 10 microgramos
16014061 100 μg 100 microgramos
16044061 200 μg 200 microgramos
16054061 500 μg 500 microgramos
16034061 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16064061
Marca: enQuireBio™ QP8332ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-1,4-galactosyltransferase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001186802.1
ID de gen (Entrez) 8703
Nombre Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen B4GALT3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia LSALFGRDQG PTFDYSHPRD VYSNLSHLPG APGGPPAPQG LPYCPERSPL LVGPVSVSFS PVPSLAEIVE RNPRVEPGGR YRPAGCEPRS RTAIIVPHRA REHHLRLLLY HLHPFLQRQQ LAYGIYVIHQ AGNGTFNRAK LLNVGVREAL RDEEWDCLFL HDVDLLPEND HNLYVCDPRG PRHVAVAMNK FGYSLPYPQY FGGVSALTPD QYLKMNGFPN EYWGWGGEDD DIATRVRLAG MKISRPPTSV GHYKMVKHRG DKGNEENPHR FDLLVRTQNS WTQDGMNSLT YQLLARELGP LYTNITADIG TDPRGPRAPS GPRYPPGSSQ AFRQEMLQRR PPARPGPLST ANHTALRGSH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.