missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 6 Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 604 |
---|---|
Nombre | Bcl 6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | BCL6 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986268
|
enQuireBio™
QP11139-2UG |
2 μg |
276.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996268
|
enQuireBio™
QP11139-5UG |
5 μg |
414.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976268
|
enQuireBio™
QP11139-10UG |
10 μg |
745.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
604 | |
Research Use Only | |
BCL6 | |
Human | |
GST | |
Bcl-6 protein in 50mM Tris-HCl, pH 7.5 and 10mM L-glutathione (reduced). |
Bcl 6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASPADSCIQ FTRHASDVLL NLNRLRSRDI LTDVVIVVSR EQFRAHKTVL MACSGLFYSI FTDQLKCNLS VINLDPEINP EGFCILLDFM YTSRLNLREG NIMAVMATAM YLQMEHVVDT CRKFIKASEA EMVSAIKPPR EEFLNSRMLM PQDIMAYRGR EVVENNLPLR SAPGCESRAF APSLYSGLST PPASYSMYSH LPVSSLLFSD EEFRDVRMPV ANPFPKERAL PCDSARPVPG EYSRPTLEVS PNVCHSNIYS PKETIPEEAR SDMHYSVAEG LKPAAPSARN APYFPCDKAS KEEERPSSED EIALHFEPPN APLNRKGLVS PQSPQKSDCQ PNSPTESCSS KNACILQASG SPPAKSPTDP KACNWKKYKF IVLNSLNQNA KPEGPEQAEL GRLSPRAYTA PPACQPPMEP ENLDLQSPTK LSASGEDSTI PQASRLNNIV NRSMTGSPRS SSESHSPLYM HPPKCTSCGS QSPQHAEMCL HTAGPTFPEE MGETQSEYSD SSCENGAFFC NECDCRFSEE ASLKRHTLQT HSDKPYKCDR CQASFRYKGN LASHKTVHTG EKPYRCNICG AQFNRPANLK THTRIHSGEK PYKCETCGAR FVQVAHLRAH VLIHTGEKPY PCEICGTRFR HLQTLKSHLR IHTGEKPYHC EKCNLHFRHK SQLRLHLRQK HGAITNTKVQ YRVSATDLPP ELPKAC |