Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 6 Protein
Código de producto. 15986268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
15986268 2 μg 2 microgramos
15996268 5 μg 5 microgramos
15976268 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15986268
Marca: enQuireBio™ QP111392ug
A cDNA sequence encoding the Bcl 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 604
Nombre Bcl 6 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BCL6
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MASPADSCIQ FTRHASDVLL NLNRLRSRDI LTDVVIVVSR EQFRAHKTVL MACSGLFYSI FTDQLKCNLS VINLDPEINP EGFCILLDFM YTSRLNLREG NIMAVMATAM YLQMEHVVDT CRKFIKASEA EMVSAIKPPR EEFLNSRMLM PQDIMAYRGR EVVENNLPLR SAPGCESRAF APSLYSGLST PPASYSMYSH LPVSSLLFSD EEFRDVRMPV ANPFPKERAL PCDSARPVPG EYSRPTLEVS PNVCHSNIYS PKETIPEEAR SDMHYSVAEG LKPAAPSARN APYFPCDKAS KEEERPSSED EIALHFEPPN APLNRKGLVS PQSPQKSDCQ PNSPTESCSS KNACILQASG SPPAKSPTDP KACNWKKYKF IVLNSLNQNA KPEGPEQAEL GRLSPRAYTA PPACQPPMEP ENLDLQSPTK LSASGEDSTI PQASRLNNIV NRSMTGSPRS SSESHSPLYM HPPKCTSCGS QSPQHAEMCL HTAGPTFPEE MGETQSEYSD SSCENGAFFC NECDCRFSEE ASLKRHTLQT HSDKPYKCDR CQASFRYKGN LASHKTVHTG EKPYRCNICG AQFNRPANLK THTRIHSGEK PYKCETCGAR FVQVAHLRAH VLIHTGEKPY PCEICGTRFR HLQTLKSHLR IHTGEKPYHC EKCNLHFRHK SQLRLHLRQK HGAITNTKVQ YRVSATDLPP ELPKAC
Tampón Bcl-6 protein in 50mM Tris-HCl, pH 7.5 and 10mM L-glutathione (reduced).