Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein
Recombinant Protein
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-34883-100ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18441312
  • 1460.00€ / 100 microgramos
Descripción
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a mouse splenocyte survival assay is 0.5-2 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein > 100 μg