Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ART1 / CD296 / ARTC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ART1 / CD296 / ARTC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004305.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 417 |
Nombre | ART1 / CD296 / ARTC1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986959
|
enQuireBio™
QP5681-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926969
|
enQuireBio™
QP5681-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996959
|
enQuireBio™
QP5681-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916969
|
enQuireBio™
QP5681-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936969
|
enQuireBio™
QP5681-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906969
|
enQuireBio™
QP5681-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004305.2 | |
ART1 / CD296 / ARTC1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
417 | |
Research Use Only | |
ART1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QSHPITRRDL FSQEIQLDMA LASFDDQYAG CAAAMTAALP DLNHTEFQAN QVYADSWTLA SSQWQERQAR WPEWSLSPTR PSPPPLGFRD EHGVALLAYT ANSPLHKEFN AAVREAGRSR AHYLHHFSFK TLHFLLTEAL QLLGSGQRPP RCHQVFRGVH GLRFRPAGPR ATVRLGGFAS ASLKHVAAQQ FGEDTFFGIW TCLGAPIKGY SFFPGEEEVL IPPFETFQVI NASRLAQGPA RIYLRALGKH STYNCEYIKD KKCKSGPCHL DNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |