Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ART1 / CD296 / ARTC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ART1 / CD296 / ARTC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5681-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936969
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004305.2
ART1 / CD296 / ARTC1 Protein
Research Use Only
ART1
Recombinant Protein
Yeast
QSHPITRRDL FSQEIQLDMA LASFDDQYAG CAAAMTAALP DLNHTEFQAN QVYADSWTLA SSQWQERQAR WPEWSLSPTR PSPPPLGFRD EHGVALLAYT ANSPLHKEFN AAVREAGRSR AHYLHHFSFK TLHFLLTEAL QLLGSGQRPP RCHQVFRGVH GLRFRPAGPR ATVRLGGFAS ASLKHVAAQQ FGEDTFFGIW TCLGAPIKGY SFFPGEEEVL IPPFETFQVI NASRLAQGPA RIYLRALGKH STYNCEYIKD KKCKSGPCHL DNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
417
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol