Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein B-100 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein B-100, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000375.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 338 |
Nombre | Apolipoprotein B-100 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057391
|
enQuireBio™
QP8988-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16097391
|
enQuireBio™
QP8988-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067391
|
enQuireBio™
QP8988-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087391
|
enQuireBio™
QP8988-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007401
|
enQuireBio™
QP8988-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077391
|
enQuireBio™
QP8988-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000375.2 | |
Apolipoprotein B-100 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
338 | |
Research Use Only | |
APOB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EEEMLENVSL VCPKDATRFK HLRKYTYNYE AESSSGVPGT ADSRSATRIN CKVELEVPQL CSFILKTSQC TLKEVYGFNP EGKALLKKTK NSEEFAAAMS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |