Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein B-100 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein B-100, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8988-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16007401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000375.2
Apolipoprotein B-100 Protein
Research Use Only
APOB
Recombinant Protein
Yeast
EEEMLENVSL VCPKDATRFK HLRKYTYNYE AESSSGVPGT ADSRSATRIN CKVELEVPQL CSFILKTSQC TLKEVYGFNP EGKALLKKTK NSEEFAAAMS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
338
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol