Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP-2 complex subunit mu Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AP-2 complex subunit mu, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001020376.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1173 |
Nombre | AP-2 complex subunit mu Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986779
|
enQuireBio™
QP5658-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906789
|
enQuireBio™
QP5658-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996779
|
enQuireBio™
QP5658-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916789
|
enQuireBio™
QP5658-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926789
|
enQuireBio™
QP5658-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936789
|
enQuireBio™
QP5658-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001020376.1 | |
AP-2 complex subunit mu Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1173 | |
Research Use Only | |
AP2M1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIGGLFIYNH KGEVLISRVY RDDIGRNAVD AFRVNVIHAR QQVRSPVTNI ARTSFFHVKR SNIWLAAVTK QNVNAAMVFE FLYKMCDVMA AYFGKISEEN IKNNFVLIYE LLDEILDFGY PQNSETGALK TFITQQGIKS QHQTKEEQSQ ITSQVTGQIG WRREGIKYRR NELFLDVLES VNLLMSPQGQ VLSAHVSGRV VMKSYLSGMP ECKFGMNDKI VIEKQGKGTA DETSKSGKQS IAIDDCTFHQ CVRLSKFDSE RSISFIPPDG EFELMRYRTT KDIILPFRVI PLVREVGRTK LEVKVVIKSN FKPSLLAQKI EVRIPTPLNT SGVQVICMKG KAKYKASENA IVWKIKRMAG MKESQISAEI ELLPTNDKKK WARPPISMNF EVPFAPSGLK VRYLKVFEPK LNYSDHDVIK WVRYIGRSGI YETRC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |