Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP-2 complex subunit mu Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AP-2 complex subunit mu, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5658-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001020376.1
AP-2 complex subunit mu Protein
Research Use Only
AP2M1
Recombinant Protein
E. coli
MIGGLFIYNH KGEVLISRVY RDDIGRNAVD AFRVNVIHAR QQVRSPVTNI ARTSFFHVKR SNIWLAAVTK QNVNAAMVFE FLYKMCDVMA AYFGKISEEN IKNNFVLIYE LLDEILDFGY PQNSETGALK TFITQQGIKS QHQTKEEQSQ ITSQVTGQIG WRREGIKYRR NELFLDVLES VNLLMSPQGQ VLSAHVSGRV VMKSYLSGMP ECKFGMNDKI VIEKQGKGTA DETSKSGKQS IAIDDCTFHQ CVRLSKFDSE RSISFIPPDG EFELMRYRTT KDIILPFRVI PLVREVGRTK LEVKVVIKSN FKPSLLAQKI EVRIPTPLNT SGVQVICMKG KAKYKASENA IVWKIKRMAG MKESQISAEI ELLPTNDKKK WARPPISMNF EVPFAPSGLK VRYLKVFEPK LNYSDHDVIK WVRYIGRSGI YETRC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1173
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol