Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP-2 complex subunit mu Protein
Código de producto. 15926789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15926789 500 μg 500 microgramos
15996779 10 μg 10 microgramos
15936789 50 μg 50 microgramos
15986779 100 μg 100 microgramos
15916789 200 μg 200 microgramos
15906789 1 mg 1 miligramo
6 missing translation for 'options'
Código de producto. 15926789
Marca: enQuireBio™ QP5658ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AP-2 complex subunit mu, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001020376.1
ID de gen (Entrez) 1173
Nombre AP-2 complex subunit mu Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AP2M1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MIGGLFIYNH KGEVLISRVY RDDIGRNAVD AFRVNVIHAR QQVRSPVTNI ARTSFFHVKR SNIWLAAVTK QNVNAAMVFE FLYKMCDVMA AYFGKISEEN IKNNFVLIYE LLDEILDFGY PQNSETGALK TFITQQGIKS QHQTKEEQSQ ITSQVTGQIG WRREGIKYRR NELFLDVLES VNLLMSPQGQ VLSAHVSGRV VMKSYLSGMP ECKFGMNDKI VIEKQGKGTA DETSKSGKQS IAIDDCTFHQ CVRLSKFDSE RSISFIPPDG EFELMRYRTT KDIILPFRVI PLVREVGRTK LEVKVVIKSN FKPSLLAQKI EVRIPTPLNT SGVQVICMKG KAKYKASENA IVWKIKRMAG MKESQISAEI ELLPTNDKKK WARPPISMNF EVPFAPSGLK VRYLKVFEPK LNYSDHDVIK WVRYIGRSGI YETRC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.