Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000020.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 183 |
Nombre | Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916519
|
enQuireBio™
QP5624-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936519
|
enQuireBio™
QP5624-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926519
|
enQuireBio™
QP5624-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946519
|
enQuireBio™
QP5624-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956519
|
enQuireBio™
QP5624-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966519
|
enQuireBio™
QP5624-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000020.1 | |
Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
183 | |
Research Use Only | |
AGT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VIHNESTCEQ LAKANAGKPK DPTFIPAPIQ AKTSPVDEKA LQDQLVLVAA KLDTEDKLRA AMVGMLANFL GFRIYGMHSE LWGVVHGATV LSPTAVFGTL ASLYLGALDH TADRLQAILG VPWKDKNCTS RLDAHKVLSA LQAVQGLLVA QGRADSQAQL LLSTVVGVFT APGLHLKQPF VQGLALYTPV VLPRSLDFTE LDVAAEKIDR FMQAVTGWKT GCSLMGASVD STLAFNTYVH FQGKMKGFSL LAEPQEFWVD NSTSVSVPML SGMGTFQHWS DIQDNFSVTQ VPFTESACLL LIQPHYASDL DKVEGLTFQQ NSLNWMKKLS PRTIHLTMPQ LVLQGSYDLQ DLLAQAELPA ILHTELNLQK LSNDRIRVGE VLNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |