Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5624-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000020.1
Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT Protein
Research Use Only
AGT
Recombinant Protein
E. coli
VIHNESTCEQ LAKANAGKPK DPTFIPAPIQ AKTSPVDEKA LQDQLVLVAA KLDTEDKLRA AMVGMLANFL GFRIYGMHSE LWGVVHGATV LSPTAVFGTL ASLYLGALDH TADRLQAILG VPWKDKNCTS RLDAHKVLSA LQAVQGLLVA QGRADSQAQL LLSTVVGVFT APGLHLKQPF VQGLALYTPV VLPRSLDFTE LDVAAEKIDR FMQAVTGWKT GCSLMGASVD STLAFNTYVH FQGKMKGFSL LAEPQEFWVD NSTSVSVPML SGMGTFQHWS DIQDNFSVTQ VPFTESACLL LIQPHYASDL DKVEGLTFQQ NSLNWMKKLS PRTIHLTMPQ LVLQGSYDLQ DLLAQAELPA ILHTELNLQK LSNDRIRVGE VLNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
183
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol