Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMPD2 Protein
A cDNA sequence encoding the AMPD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 271 |
---|---|
Nombre | AMPD2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | AMPD2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995868
|
enQuireBio™
QP11014-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985868
|
enQuireBio™
QP11014-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975868
|
enQuireBio™
QP11014-100ug |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
271 | |
Research Use Only | |
AMPD2 | |
Human | |
His | |
AMPD2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
AMPD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDLLDAAK SVVRALFIRE KYMALSLQSF CPTTRRYLQQ LAEKPLETRT YEQGPDTPVS ADAPVHPPAL EQHPYEHCEP STMPGDLGLG LRMVRGVVHV YTRREPDEHC SEVELPYPDL QEFVADVNVL MALIINGPIK SFCYRRLQYL SSKFQMHVLL NEMKELAAQK KVPHRDFYNI RKVDTHIHAS SCMNQKHLLR FIKRAMKRHL EEIVHVEQGR EQTLREVFES MNLTAYDLSV DTLDVHADRN TFHRFDKFNA KYNPIGESVL REIFIKTDNR VSGKYFAHII KEVMSDLEES KYQNAELRLS IYGRSRDEWD KLARWAVMHR VHSPNVRWLV QVPRLFDVYR TKGQLANFQE MLENIFLPLF EATVHPASHP ELHLFLEHVD GFDSVDDESK PENHVFNLES PLPEAWVEED NPPYAYYLYY TFANMAMLNH LRRQRGFHTF VLRPHCGEAG PIHHLVSAFM LAENISHGLL LRKAPVLQYL YYLAQIGIAM SPLSNNSLFL SYHRNPLPEY LSRGLMVSLS TDDPLQFHFT KEPLMEEYSI ATQVWKLSSC DMCELARNSV LMSGFSHKVK SHWLGPNYTK EGPEGNDIRR TNVPDIRVGY RYETLCQELA LITQAVQSEM LETIPEEAGI TMSPGPQ | |
Greater than 85% as determined by Analysis by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human AMPD2 Protein