Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human alpha-Galactosidase A / GLA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) alpha-Galactosidase A / GLA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6086-ec-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_000160.1 | |
alpha-Galactosidase A / GLA Protein | |
Research Use Only | |
GLA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LDNGLARTPT MGWLHWERFM CNLDCQEEPD SCISEKLFME MAELMVSEGW KDAGYEYLCI DDCWMAPQRD SEGRLQADPQ RFPHGIRQLA NYVHSKGLKL GIYADVGNKT CAGFPGSFGY YDIDAQTFAD WGVDLLKFDG CYCDSLENLA DGYKHMSLAL NRTGRSIVYS CEWPLYMWPF QKPNYTEIRQ YCNHWRNFAD IDDSWKSIKS ILDWTSFNQE RIVDVAGPGG WNDPDMLVIG NFGLSWNQQV TQMALWAIMA APLFMSNDLR HISPQAKALL QDKDVIAINQ DPLGKQGYQL RQGDNFEVWE RPLSGLAWAV AMINRQEIGG PRSYTIAVAS LGKGVACNPA CFITQLLPVK RKLGFYEWTS RLRSHINPTG TVLLQLENTM QMSLKDLL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
2717 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human alpha-Galactosidase A / GLA Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido