Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldo-keto reductase family 1 member B10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldo-keto reductase family 1 member B10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_064695.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57016 |
Nombre | Aldo-keto reductase family 1 member B10 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916609
|
enQuireBio™
QP5636-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936609
|
enQuireBio™
QP5636-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926609
|
enQuireBio™
QP5636-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946609
|
enQuireBio™
QP5636-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956609
|
enQuireBio™
QP5636-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966609
|
enQuireBio™
QP5636-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_064695.3 | |
Aldo-keto reductase family 1 member B10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57016 | |
Research Use Only | |
AKR1B10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATFVELSTK AKMPIVGLGT WKSPLGKVKE AVKVAIDAGY RHIDCAYVYQ NEHEVGEAIQ EKIQEKAVKR EDLFIVSKLW PTFFERPLVR KAFEKTLKDL KLSYLDVYLI HWPQGFKSGD DLFPKDDKGN AIGGKATFLD AWEAMEELVD EGLVKALGVS NFSHFQIEKL LNKPGLKYKP VTNQVECHPY LTQEKLIQYC HSKGITVTAY SPLGSPDRPW AKPEDPSLLE DPKIKEIAAK HKKTAAQVLI RFHIQRNVIV IPKSVTPARI VENIQVFDFK LSDEEMATIL SFNRNWRACN VLQSSHLEDY PFNAEY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |