Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldo-keto reductase family 1 member B10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldo-keto reductase family 1 member B10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5636-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15926609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_064695.3
Aldo-keto reductase family 1 member B10 Protein
Research Use Only
AKR1B10
Recombinant Protein
E. coli
MATFVELSTK AKMPIVGLGT WKSPLGKVKE AVKVAIDAGY RHIDCAYVYQ NEHEVGEAIQ EKIQEKAVKR EDLFIVSKLW PTFFERPLVR KAFEKTLKDL KLSYLDVYLI HWPQGFKSGD DLFPKDDKGN AIGGKATFLD AWEAMEELVD EGLVKALGVS NFSHFQIEKL LNKPGLKYKP VTNQVECHPY LTQEKLIQYC HSKGITVTAY SPLGSPDRPW AKPEDPSLLE DPKIKEIAAK HKKTAAQVLI RFHIQRNVIV IPKSVTPARI VENIQVFDFK LSDEEMATIL SFNRNWRACN VLQSSHLEDY PFNAEY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
57016
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol