Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH1A3 / RALDH3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALDH1A3 / RALDH3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000684.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 220 |
Nombre | ALDH1A3 / RALDH3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906679
|
enQuireBio™
QP5644-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946679
|
enQuireBio™
QP5644-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916679
|
enQuireBio™
QP5644-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936679
|
enQuireBio™
QP5644-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956679
|
enQuireBio™
QP5644-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926679
|
enQuireBio™
QP5644-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000684.2 | |
ALDH1A3 / RALDH3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
220 | |
Research Use Only | |
ALDH1A3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ATANGAVENG QPDRKPPALP RPIRNLEVKF TKIFINNEWH ESKSGKKFAT CNPSTREQIC EVEEGDKPDV DKAVEAAQVA FQRGSPWRRL DALSRGRLLH QLADLVERDR ATLAALETMD TGKPFLHAFF IDLEGCIRTL RYFAGWADKI QGKTIPTDDN VVCFTRHEPI GVCGAITPWN FPLLMLVWKL APALCCGNTM VLKPAEQTPL TALYLGSLIK EAGFPPGVVN IVPGFGPTVG AAISSHPQIN KIAFTGSTEV GKLVKEAASR SNLKRVTLEL GGKNPCIVCA DADLDLAVEC AHQGVFFNQG QCCTAASRVF VEEQVYSEFV RRSVEYAKKR PVGDPFDVKT EQGPQIDQKQ FDKILELIES GKKEGAKLEC GGSAMEDKGL FIKPTVFSEV TDNMRIAKEE IFGPVQPILK FKSIEEVIKR ANSTDYGLTA AVFTKNLDKA LKLASALESG TVWINCYNAL YAQAPFGGFK MSGNGRELGE YALAEYTEVK TVTIKLGDKN P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |