Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGER / RAGE Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGER / RAGE, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001127.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 177 |
Nombre | AGER / RAGE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16066451
|
enQuireBio™
QP8786-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16086451
|
enQuireBio™
QP8786-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076451
|
enQuireBio™
QP8786-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096451
|
enQuireBio™
QP8786-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006461
|
enQuireBio™
QP8786-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16016461
|
enQuireBio™
QP8786-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001127.1 | |
AGER / RAGE Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
177 | |
Research Use Only | |
AGER | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQNITARIGE PLVLKCKGAP KKPPQRLEWK LNTGRTEAWK VLSPQGGGPW DSVARVLPNG SLFLPAVGIQ DEGIFRCQAM NRNGKETKSN YRVRVYQIPG KPEIVDSASE LTAGVPNKVG TCVSEGSYPA GTLSWHLDGK PLVPNEKGVS VKEQTRRHPE TGLFTLQSEL MVTPARGGDP RPTFSCSFSP GLPRHRALRT APIQPRVWEP VPLEEVQLVV EPEGGAVAPG GTVTLTCEVP AQPSPQIHWM KDGVPLPLPP SPVLILPEIG PQDQGTYSCV ATHSSHGPQE SRAVSISIIE PGEEGPTAGS VGGSGLGTLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |