Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGER / RAGE Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGER / RAGE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8786-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001127.1
AGER / RAGE Protein
Research Use Only
AGER
Recombinant Protein
E. coli
AQNITARIGE PLVLKCKGAP KKPPQRLEWK LNTGRTEAWK VLSPQGGGPW DSVARVLPNG SLFLPAVGIQ DEGIFRCQAM NRNGKETKSN YRVRVYQIPG KPEIVDSASE LTAGVPNKVG TCVSEGSYPA GTLSWHLDGK PLVPNEKGVS VKEQTRRHPE TGLFTLQSEL MVTPARGGDP RPTFSCSFSP GLPRHRALRT APIQPRVWEP VPLEEVQLVV EPEGGAVAPG GTVTLTCEVP AQPSPQIHWM KDGVPLPLPP SPVLILPEIG PQDQGTYSCV ATHSSHGPQE SRAVSISIIE PGEEGPTAGS VGGSGLGTLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
177
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol