missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADH7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADH7, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000664.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 131 |
Nombre | ADH7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996469
|
enQuireBio™
QP5617-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936479
|
enQuireBio™
QP5617-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906479
|
enQuireBio™
QP5617-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926479
|
enQuireBio™
QP5617-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946479
|
enQuireBio™
QP5617-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916479
|
enQuireBio™
QP5617-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000664.2 | |
ADH7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
131 | |
Research Use Only | |
ADH7 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MFAEIQIQDK DRMGTAGKVI KCKAAVLWEQ KQPFSIEEIE VAPPKTKEVR IKILATGICR TDDHVIKGTM VSKFPVIVGH EATGIVESIG EGVTTVKPGD KVIPLFLPQC RECNACRNPD GNLCIRSDIT GRGVLADGTT RFTCKGKPVH HFMNTSTFTE YTVVDESSVA KIDDAAPPEK VCLIGCGFST GYGAAVKTGK VKPGSTCVVF GLGGVGLSVI MGCKSAGASR IIGIDLNKDK FEKAMAVGAT ECISPKDSTK PISEVLSEMT GNNVGYTFEV IGHLETMIDA LASCHMNYGT SVVVGVPPSA KMLTYDPMLL FTGRTWKGCV FGGLKSRDDV PKLVTEFLAK KFDLDQLITH VLPFKKISEG FELLNSGQSI RTVLTF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |