Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADH7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADH7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5617-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15906479
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000664.2
ADH7 Protein
Research Use Only
ADH7
Recombinant Protein
Yeast
MFAEIQIQDK DRMGTAGKVI KCKAAVLWEQ KQPFSIEEIE VAPPKTKEVR IKILATGICR TDDHVIKGTM VSKFPVIVGH EATGIVESIG EGVTTVKPGD KVIPLFLPQC RECNACRNPD GNLCIRSDIT GRGVLADGTT RFTCKGKPVH HFMNTSTFTE YTVVDESSVA KIDDAAPPEK VCLIGCGFST GYGAAVKTGK VKPGSTCVVF GLGGVGLSVI MGCKSAGASR IIGIDLNKDK FEKAMAVGAT ECISPKDSTK PISEVLSEMT GNNVGYTFEV IGHLETMIDA LASCHMNYGT SVVVGVPPSA KMLTYDPMLL FTGRTWKGCV FGGLKSRDDV PKLVTEFLAK KFDLDQLITH VLPFKKISEG FELLNSGQSI RTVLTF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
131
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol