Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adamts7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Adamts7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Número de acceso | NP_055087.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11173 |
Nombre | Adamts7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16003531
|
enQuireBio™
QP8246-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023531
|
enQuireBio™
QP8246-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013531
|
enQuireBio™
QP8246-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033531
|
enQuireBio™
QP8246-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043531
|
enQuireBio™
QP8246-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053531
|
enQuireBio™
QP8246-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifica
NP_055087.2 | |
Adamts7 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11173 | |
Research Use Only | |
ADAMTS7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KWVETLVVAD AKMVEYHGQP QVESYVLTIM NMVAGLFHDP SIGNPIHITI VRLVLLEDEE EDLKITHHAD NTLKSFCKWQ KSINMKGDAH PLHHDTAILL TRKDLCAAMN RPCETLGLSH VAGMCQPHRS CSINEDTGLP LAFTVAHELG HSFGIQHDGS GNDCEPVGKR PFIMSPQLLY DAAPLTWSRC SRQYITRFLD RGWGLCLDDP PAKDIIDFPS VPPGVLYDVS HQCRLQYGAY SAFCEDMDNV CHTLWCSVGT TCHSKLDAAV DGTRCGENKW CLSGECVPVG FRPEAVDGGW SGWSAWSICS RSCGMGVQSA ERQCTQPTPK YKGRYCVGER KRFRLCNLQA CP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |