Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adamts7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Adamts7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8246-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_055087.2
Adamts7 Protein
Research Use Only
ADAMTS7
Recombinant Protein
E. coli
KWVETLVVAD AKMVEYHGQP QVESYVLTIM NMVAGLFHDP SIGNPIHITI VRLVLLEDEE EDLKITHHAD NTLKSFCKWQ KSINMKGDAH PLHHDTAILL TRKDLCAAMN RPCETLGLSH VAGMCQPHRS CSINEDTGLP LAFTVAHELG HSFGIQHDGS GNDCEPVGKR PFIMSPQLLY DAAPLTWSRC SRQYITRFLD RGWGLCLDDP PAKDIIDFPS VPPGVLYDVS HQCRLQYGAY SAFCEDMDNV CHTLWCSVGT TCHSKLDAAV DGTRCGENKW CLSGECVPVG FRPEAVDGGW SGWSAWSICS RSCGMGVQSA ERQCTQPTPK YKGRYCVGER KRFRLCNLQA CP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11173
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Adamts7 Protein > 50μg