Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-related protein 2/3 complex subunit 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8041-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001257368.1
Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 5 Protein
Research Use Only
ARPC5
Recombinant Protein
E. coli
MSKNTVSSAR FRKVDVDEYD ENKFVDEEDG GDGQAGPDEG EVDSCLRHSI TGNMTAALQA ALKNPPINTK SQAVKDRAGS IVLKVLISFK ANDIEKAVQS LDKNGVDLLM KYIYKGFESP SDNSSAMLLQ WHEKALAAGG VGSIVRVLTA RKTV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10092
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 5 Protein > 50μg