Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 5 Protein
Código de producto. 16012331
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16012331
Marca: enQuireBio™ QP8041ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-related protein 2/3 complex subunit 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001257368.1
ID de gen (Entrez) 10092
Nombre Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ARPC5
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSKNTVSSAR FRKVDVDEYD ENKFVDEEDG GDGQAGPDEG EVDSCLRHSI TGNMTAALQA ALKNPPINTK SQAVKDRAGS IVLKVLISFK ANDIEKAVQS LDKNGVDLLM KYIYKGFESP SDNSSAMLLQ WHEKALAAGG VGSIVRVLTA RKTV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.