missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse IL-1 beta / IL1B Protein
A DNA sequence encoding the Horse IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3075.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001075995.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100034237 |
Nombre | IL-1 beta / IL1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953978
|
enQuireBio™
QP10471-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933978
|
enQuireBio™
QP10471-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923978
|
enQuireBio™
QP10471-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943978
|
enQuireBio™
QP10471-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spécification
NP_001075995.1 | |
IL-1 beta / IL1B Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAMHSVNCRL RDIYHKSLVL SGACELQAVH LNGENTNQQV VFCMSFVQGE EETDKIPVAL GLKEKNLYLS CGMKDGKPTL QLETVDPNTY PKRKMEKRFV FNKMEIKGNV EFESAMYPNW YISTSQAEKS PVFLGNTRGG RDITDFIMEI TSA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
100034237 | |
Research Use Only | |
IL1B | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 20 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 107 IU/mg. | |
Horse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, 0.1 % Tween-80, lyophilized |