Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-C Protein Código de producto.: 15989868
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-C Protein
Código de producto. 15989868
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15989868
Marca: enQuireBio™ QP1226410ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 TAT Clade-C Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 0.1% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-C Protein >