Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-C Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | HIV-1 TAT Clade-C Protein |
Cantidad | 100 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Especie | E. coli |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Tampón | 0.1% glycerol. |
Grado de pureza o calidad | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-C Protein >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction